Merck
LIF444784457
Life Chemicals Inc.
4-hydrazinyl-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,500
500 MG
¥38,200
1 G
¥56,900
2.5 G
¥105,800
ベンダーカタログ番号: F1092-0443-250MG
¥26,500
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,500
500 MG
¥38,200
1 G
¥56,900
2.5 G
¥105,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1092-0443-250MG
¥26,500
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-hydrazino-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H10N4S/c13-16-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-17-12(10)15-7-14-11/h1-7H,13H2,(H,14,15,16)
InChI Key
HKYLLTSMUHTLBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)