Merck
LIF444784157
Life Chemicals Inc.
5-chloro-4-methyl-N-((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)benzo[d]thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥96,100
500 MG
¥166,700
1 G
¥294,800
2.5 G
¥581,800
5 G
¥868,600
ベンダーカタログ番号: F2145-0083-250MG
¥96,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥96,100
500 MG
¥166,700
1 G
¥294,800
2.5 G
¥581,800
5 G
¥868,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.79
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2145-0083-250MG
¥96,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-4-methyl-N-((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)benzo[d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H15ClN2OS/c1-8-10(14)4-5-11-12(8)16-13(18-11)15-7-9-3-2-6-17-9/h4-5,9H,2-3,6-7H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
COMYMLWHTZXCSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)