Merck
LIF432342344
Life Chemicals Inc.
3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥82,100
500 MG
¥113,600
1 G
¥159,300
ベンダーカタログ番号: F9995-2467-250MG
¥82,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥82,100
500 MG
¥113,600
1 G
¥159,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F9995-2467-250MG
¥82,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-((4-fluorophenyl)sulfonyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S.ClH/c10-7-1-3-8(4-2-7)14(12,13)9-5-11-6-9;/h1-4,9,11H,5-6H2;1H
InChI Key
BOVQSLCUEFZEFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)