Merck
LIF432341695
Life Chemicals Inc.
[1-(1-phenylethyl)azetidine-3,3-diyl]dimethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥59,900
500 MG
¥100,100
1 G
¥171,700
2.5 G
¥335,500
ベンダーカタログ番号: F2147-1059-250MG
¥59,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥59,900
500 MG
¥100,100
1 G
¥171,700
2.5 G
¥335,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.76
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2147-1059-250MG
¥59,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1-(1-phenylethyl)azetidine-3,3-diyl)dimethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-11(12-5-3-2-4-6-12)14-7-13(8-14,9-15)10-16;/h2-6,11,15-16H,7-10H2,1H3;1H
InChI Key
FARURDGVRMEZEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)