Merck
LIF388583864
Life Chemicals Inc.
piperazin-1-yl(2-thienyl)acetic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥55,700
500 MG
¥92,400
1 G
¥157,800
2.5 G
¥307,800
5 G
¥457,500
ベンダーカタログ番号: F2158-0879-250MG
¥55,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥55,700
500 MG
¥92,400
1 G
¥157,800
2.5 G
¥307,800
5 G
¥457,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2158-0879-250MG
¥55,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-piperazinyl(2-thienyl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.2ClH/c13-10(14)9(8-2-1-7-15-8)12-5-3-11-4-6-12;;/h1-2,7,9,11H,3-6H2,(H,13,14);2*1H
InChI Key
PXPGLFANTBAYAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)