Merck
LIF372157750
Life Chemicals Inc.
[2-morpholin-4-yl-2-(3-thienyl)ethyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥82,100
500 MG
¥113,600
1 G
¥159,300
ベンダーカタログ番号: F2186-0562-250MG
¥82,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥82,100
500 MG
¥113,600
1 G
¥159,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2186-0562-250MG
¥82,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-2-(3-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2OS/c11-7-10(9-1-6-14-8-9)12-2-4-13-5-3-12/h1,6,8,10H,2-5,7,11H2
InChI Key
BAADONCRQFJDEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)