Merck
LIF372156526
Life Chemicals Inc.
1-(3,4-difluorobenzoyl)azetidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥57,400
500 MG
¥95,900
1 G
¥134,500
2.5 G
¥260,800
5 G
¥387,400
ベンダーカタログ番号: F2147-1105-250MG
¥57,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥57,400
500 MG
¥95,900
1 G
¥134,500
2.5 G
¥260,800
5 G
¥387,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2147-1105-250MG
¥57,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3,4-difluorobenzoyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F2NO3/c12-8-2-1-6(3-9(8)13)10(15)14-4-7(5-14)11(16)17/h1-3,7H,4-5H2,(H,16,17)
InChI Key
QVUSRSFQVBSZJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)