Merck
LIF372155529
Life Chemicals Inc.
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥48,400
500 MG
¥78,900
1 G
¥132,800
2.5 G
¥257,800
5 G
¥382,600
10 G
¥532,700
ベンダーカタログ番号: F2146-0054-250MG
¥48,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥48,400
500 MG
¥78,900
1 G
¥132,800
2.5 G
¥257,800
5 G
¥382,600
10 G
¥532,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2146-0054-250MG
¥48,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 6-acetyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-6(14)13-4-3-7-8(5-13)17-10(12)9(7)11(15)16-2/h3-5,12H2,1-2H3
InChI Key
AZLWMKMOYRESGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)