Merck
LIF372154417
Life Chemicals Inc.
6,7-Dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]thiazin-3-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥88,900
500 MG
¥136,000
1 G
¥184,200
ベンダーカタログ番号: F2135-0222-250MG
¥88,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥88,900
500 MG
¥136,000
1 G
¥184,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2135-0222-250MG
¥88,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]thiazin-3-amine
Inchi Code
1S/C5H8N4S/c6-4-7-8-5-9(4)2-1-3-10-5/h1-3H2,(H2,6,7)
InChI Key
GLAHJFGEMLNJEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)