Merck
LIF372154351
Life Chemicals Inc.
[(4-ethyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)thio]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥63,200
500 MG
¥105,800
1 G
¥182,500
2.5 G
¥357,200
5 G
¥531,700
ベンダーカタログ番号: F2135-0002-250MG
¥63,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥63,200
500 MG
¥105,800
1 G
¥182,500
2.5 G
¥357,200
5 G
¥531,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F2135-0002-250MG
¥63,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[(4-ethyl-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyrimidinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O3S/c1-2-5-3-6(11)10-8(9-5)14-4-7(12)13/h3H,2,4H2,1H3,(H,12,13)(H,9,10,11)
InChI Key
FZZDPYMTZJBNNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)