Merck
LIF372154010
Life Chemicals Inc.
7-Phenyl-pteridin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.22
MDL番号:
Iupac Name
7-phenyl-4(3H)-pteridinone
Inchi Code
1S/C12H8N4O/c17-12-10-11(14-7-15-12)16-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15,16,17)
InChI Key
CDPVXHVRRKILEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)