Merck
LIF372152995
Life Chemicals Inc.
2-Chloro-5,6-dimethyl-1,3-benzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥65,700
500 MG
¥110,800
1 G
¥191,700
2.5 G
¥375,400
5 G
¥559,400
10 G
¥779,800
ベンダーカタログ番号: F1908-0038-250MG
¥65,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥65,700
500 MG
¥110,800
1 G
¥191,700
2.5 G
¥375,400
5 G
¥559,400
10 G
¥779,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.69
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F1908-0038-250MG
¥65,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-5,6-dimethyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H8ClNS/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3
InChI Key
XODBBWCMOHPBMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)