Merck
LIF100862946
Life Chemicals Inc.
5-(dimethylamino)furan-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-(dimethylamino)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-8(2)7-4-3-6(5-9)10-7/h3-5H,1-2H3
InChI Key
ZLQGITSKRNWIOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)