Merck
LIF007178417
Life Chemicals Inc.
6-Bromo-2-chloro-4-phenyl-quinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥77,600
500 MG
¥118,100
1 G
¥159,300
ベンダーカタログ番号: F0333-0007-250MG
¥77,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥77,600
500 MG
¥118,100
1 G
¥159,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F0333-0007-250MG
¥77,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-4-phenylquinazoline
Inchi Code
1S/C14H8BrClN2/c15-10-6-7-12-11(8-10)13(18-14(16)17-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI Key
XHAZRLJQCFZAAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)