Merck
KEYH57C560C3
Key Organics / BIONET
methyl N-[5-(chlorosulfonyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.7
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-1H-benzimidazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O4S/c1-17-9(14)13-8-11-6-3-2-5(18(10,15)16)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChI Key
FPAKSOQSBLHGDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5208
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5208