Merck
KEY466133752
Key Organics / BIONET
(3E)-3-[2-(2,5-dichlorophenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.18
MDL番号:
Iupac Name
(3E)-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 3-[(2,5-dichlorophenyl)hydrazone]
Inchi Code
1S/C15H11Cl2N3O/c1-20-13-5-3-2-4-10(13)14(15(20)21)19-18-12-8-9(16)6-7-11(12)17/h2-8,18H,1H3/b19-14+
InChI Key
LOAIMGZKXGQZHA-XMHGGMMESA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12L-326S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12L-326S