Merck
KEY466133569
Key Organics / BIONET
2-[6-(dimethylamino)pyridazin-3-yl]-2-phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.29
MDL番号:
Iupac Name
[6-(dimethylamino)-3-pyridazinyl](phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C14H14N4/c1-18(2)14-9-8-13(16-17-14)12(10-15)11-6-4-3-5-7-11/h3-9,12H,1-2H3
InChI Key
GWTNXVVXWAWFKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12F-019
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12F-019