Merck
KEY465199322
Key Organics / BIONET
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]butane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.62
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C10H7ClF3NO2/c1-5(16)2-8(17)9-7(11)3-6(4-15-9)10(12,13)14/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
ORIMZPBSSPWALH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0829
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0829