Merck
KEY465198651
Key Organics / BIONET
2,6-dimethyl-4-oxo-4H-pyran-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-oxo-4H-pyran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(9)7(8(10)11)5(2)12-4/h3H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
MZMRFDKQPOMOGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas at 4C
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7H-938
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7H-938