Merck
KEY465198077
Key Organics / BIONET
3-methoxy-N'-[2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoyl]benzohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.36
MDL番号:
Iupac Name
N'-(3-methoxybenzoyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzohydrazide
Inchi Code
1S/C19H17N3O3/c1-25-15-8-6-7-14(13-15)18(23)20-21-19(24)16-9-2-3-10-17(16)22-11-4-5-12-22/h2-13H,1H3,(H,20,23)(H,21,24)
InChI Key
AGRHVRASCLJRLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6P-360S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-360S