Merck
KEY465197416
Key Organics / BIONET
4-(4-chlorophenyl)-2-[(2E)-2-[1-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazin-1-yl]-1,3-thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
357.86
MDL番号:
Iupac Name
(1E)-1-(4-methoxyphenyl)ethanone [4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]hydrazone
Inchi Code
1S/C18H16ClN3OS/c1-12(13-5-9-16(23-2)10-6-13)21-22-18-20-17(11-24-18)14-3-7-15(19)8-4-14/h3-11,21H,1H2,2H3,(H,20,22)
InChI Key
LWKTUKAKRSGTQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5T-0907
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5T-0907