Merck
KEY465196787
Key Organics / BIONET
1-[2-hydroxy-3-(4-methoxybenzenesulfonyl)propyl]pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.37
MDL番号:
Iupac Name
1-{2-hydroxy-3-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]propyl}-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C14H19NO5S/c1-20-12-4-6-13(7-5-12)21(18,19)10-11(16)9-15-8-2-3-14(15)17/h4-7,11,16H,2-3,8-10H2,1H3
InChI Key
IJYFURPOEZEEOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5F-406S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5F-406S