Merck
KEY465196260
Key Organics / BIONET
4-[4-(benzenesulfonyl)piperazin-1-yl]benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.41
MDL番号:
Iupac Name
4-[4-(phenylsulfonyl)-1-piperazinyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C17H17N3O2S/c18-14-15-6-8-16(9-7-15)19-10-12-20(13-11-19)23(21,22)17-4-2-1-3-5-17/h1-9H,10-13H2
InChI Key
CFDCRZVGLHNVJX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-0273
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-0273