Merck
KEY465194555
Key Organics / BIONET
methyl 2-(2-cyanophenoxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2-cyanophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-10(12)7-14-9-5-3-2-4-8(9)6-11/h2-5H,7H2,1H3
InChI Key
WBGOKMZCLMNFQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2W-0299
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2W-0299