Merck
KEY465193936
Key Organics / BIONET
ethyl (2Z)-3-amino-3-[(furan-2-yl)formohydrazido]prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (2Z)-3-amino-3-[2-(2-furoyl)hydrazino]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C10H13N3O4/c1-2-16-9(14)6-8(11)12-13-10(15)7-4-3-5-17-7/h3-6,12H,2,11H2,1H3,(H,13,15)/b8-6-
InChI Key
YJPPGGNTWZVCPN-VURMDHGXSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2G-917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2G-917