Merck
KEY444790311
Key Organics / BIONET
potassium [4-(diphenylamino)phenyl]trifluoroboranuide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
351.22
MDL番号:
Iupac Name
potassium (4-(diphenylamino)phenyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C18H14BF3N.K/c20-19(21,22)15-11-13-18(14-12-15)23(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;/h1-14H;/q-1;+1
InChI Key
LVLFZQHJZORNMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-3127
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3127