Merck
KEY444728262
Key Organics / BIONET
7-methoxy-3-{[(4-methylphenyl)amino]methyl}-1,2-dihydroquinolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.35
MDL番号:
Iupac Name
7-methoxy-3-(4-toluidinomethyl)-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C18H18N2O2/c1-12-3-6-15(7-4-12)19-11-14-9-13-5-8-16(22-2)10-17(13)20-18(14)21/h3-10,19H,11H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
FTPWVGCEEWNVGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3693
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3693