Merck
KEY432441782
Key Organics / BIONET
1-(4-tert-butylbenzoyl)piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.81
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-tert-butylbenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22N2O.ClH/c1-15(2,3)13-6-4-12(5-7-13)14(18)17-10-8-16-9-11-17;/h4-7,16H,8-11H2,1-3H3;1H
InChI Key
RKEDSCAQBATKDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3420
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3420