Merck
KEY428075751
Key Organics / BIONET
4-(trimethylsilyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.31
MDL番号:
Iupac Name
4-(trimethylsilyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)10-6-4-9(8-11)5-7-10/h4-7H,1-3H3
InChI Key
VLMZJZUVZAHCFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2951
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2951