Merck
KEY424062386
Key Organics / BIONET
3-[(pyridin-3-yl)methoxy]benzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.7
MDL番号:
Iupac Name
3-(pyridin-3-ylmethoxy)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11NO3.ClH/c15-13(16)11-4-1-5-12(7-11)17-9-10-3-2-6-14-8-10;/h1-8H,9H2,(H,15,16);1H
InChI Key
HUSAKDTZGQUAAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6P-101
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-101