Merck
KEY388193190
Key Organics / BIONET
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
mp
122-124
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
InChI Key
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Light sensitive
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4574
Melting Point
122-124