Merck
KEY375226987
Key Organics / BIONET
3-iodoquinolin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.07
MDL番号:
mp
121 - 126
Iupac Name
3-iodo-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-7-4-6-2-1-3-8(11)9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
InChI Key
DXMKBPNVNXDMHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GG-0221
Melting Point
121 - 126
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GG-0221