Merck
KEY329173290
Key Organics / BIONET
(4-bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.12
MDL番号:
mp
74-76
Iupac Name
(4-bromo-1-benzothien-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H7BrOS/c10-8-2-1-3-9-7(8)4-6(5-11)12-9/h1-4,11H,5H2
InChI Key
UXLCQGNNHYJLEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EF-0744
Melting Point
74-76
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EF-0744