Merck
KEY311758676
Key Organics / BIONET
1-methyl-5-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.15
MDL番号:
mp
162 - 164
Iupac Name
1-methyl-5-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C7H6N4O2/c1-10-7-3-2-5(11(12)13)4-6(7)8-9-10/h2-4H,1H3
InChI Key
BQPFSSQRLBUMQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AF-0724
Melting Point
162 - 164
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AF-0724