Merck
KEY298198525
Key Organics / BIONET
6-chloro-2-phenylpyrimidine-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.64
MDL番号:
mp
110 - 112
Iupac Name
6-chloro-2-phenyl-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H6ClN3/c12-10-6-9(7-13)14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-6H
InChI Key
RUWOWLLJBPBBLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FE-0768
Melting Point
110 - 112
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FE-0768