Merck
KEY293014775
Key Organics / BIONET
3-fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.04
MDL番号:
mp
171 - 173
Iupac Name
3-fluoro-5-iodo-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-4-6(9)2-5(8(11)12)3-7(4)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
PODTVAOVOKWNDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EE-0002
Melting Point
171 - 173
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EE-0002