Merck
KEY250699823
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-4-hydroxy-5-methoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.19
MDL番号:
mp
129 - 131
Iupac Name
methyl 3-amino-4-hydroxy-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-13-7-4-5(9(12)14-2)3-6(10)8(7)11/h3-4,11H,10H2,1-2H3
InChI Key
VISBFCKPNAZKDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0044
Melting Point
129 - 131
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0044