Merck
KEY154404481
Key Organics / BIONET
4-(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.67
MDL番号:
mp
101 - 103
Iupac Name
4-(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c1-7-11-8(10)6-9(12-7)13-2-4-14-5-3-13/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
UPGDYMACJFZROW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MB-0702
Melting Point
101 - 103
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MB-0702