Merck
KEY128003849
Key Organics / BIONET
3-{3-[4-(benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
362.43
MDL番号:
mp
73 - 75
Iupac Name
3-{3-[4-(benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzaldehyde
Inchi Code
1S/C23H22O4/c24-17-20-8-4-9-23(16-20)26-15-5-14-25-21-10-12-22(13-11-21)27-18-19-6-2-1-3-7-19/h1-4,6-13,16-17H,5,14-15,18H2
InChI Key
URDLVSIMGBFMAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GA-0872
Melting Point
73 - 75
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GA-0872