Merck
KEY040898074
Key Organics / BIONET
2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.28
MDL番号:
mp
113 - 114
Iupac Name
2-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4S/c1-2-15-10(12)7-16-9-6-4-3-5-8(9)11(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
PIYOYRCYHLJDCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0968
Melting Point
113 - 114
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0968