Merck
KEY001125531
Key Organics / BIONET
1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.24
MDL番号:
mp
130 - 131
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H9F3N2O/c16-15(17,18)12-5-3-7-19-14(12)20-8-10(9-21)11-4-1-2-6-13(11)20/h1-9H
InChI Key
NXLKUMCXCXSPQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10P-904
Melting Point
130 - 131
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10P-904
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)