Merck
JWPH98D3FBC7
J & W Pharmlab LLC
2-tert-Butoxy-6-chloro-pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥42,400
100 MG
¥53,800
250 MG
¥77,000
500 MG
¥100,300
1 G
¥123,500
5 G
¥470,900
ベンダーカタログ番号: 65R0739-50MG
¥42,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥42,400
100 MG
¥53,800
250 MG
¥77,000
500 MG
¥100,300
1 G
¥123,500
5 G
¥470,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 65R0739-50MG
¥42,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-tert-butoxy-6-chloropyrazine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(2,3)12-7-5-10-4-6(9)11-7/h4-5H,1-3H3
InChI Key
JIZAUJWQTRWWQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0739
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0739
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)