JWPH98890B08
J & W Pharmlab LLC
2-(2-Fluoro-phenyl)-1H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥36,800
100 MG
¥42,400
250 MG
¥53,800
500 MG
¥77,000
1 G
¥100,300
5 G
¥377,400
ベンダーカタログ番号: 30R0061M-50MG
¥36,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥36,800
100 MG
¥42,400
250 MG
¥53,800
500 MG
¥77,000
1 G
¥100,300
5 G
¥377,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.32
ベンダーカタログ番号: 30R0061M-50MG
¥36,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)-1H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulfonate
Inchi Code
1S/C12H8FN3.CH4O3S/c13-9-4-2-1-3-8(9)12-15-10-5-6-14-7-11(10)16-12;1-5(2,3)4/h1-7H,(H,15,16);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
OVGLZVJGOQMWQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0061M
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0061M
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)