Merck
JWPH95E16276
J & W Pharmlab LLC
(1R,4S)-2-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1R,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-2-6-3-5(1)4-7-6;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-,6+;/m0./s1
InChI Key
YHUFGQLJZGRCCX-RIHPBJNCSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1548S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1548S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)