Merck
JWPH95E08CB8
J & W Pharmlab LLC
trans-3-Methoxy-cyclohexylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥146,800
500 MG
¥235,600
1 G
¥375,100
5 G
¥1,374,900
ベンダーカタログ番号: 20R1917S-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥77,000
100 MG
¥100,300
250 MG
¥146,800
500 MG
¥235,600
1 G
¥375,100
5 G
¥1,374,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 20R1917S-50MG
¥77,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1S,3S)-3-methoxycyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7-;/m0./s1
InChI Key
VUHNATIEYBXEGU-LEUCUCNGSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1917S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1917S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)