Merck
JWPH95E08C70
J & W Pharmlab LLC
Azetidine-1-carbothioic acid O-tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥30,500
100 MG
¥32,900
250 MG
¥36,800
500 MG
¥42,400
1 G
¥53,800
5 G
¥170,000
ベンダーカタログ番号: 05R1005-50MG
¥30,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥30,500
100 MG
¥32,900
250 MG
¥36,800
500 MG
¥42,400
1 G
¥53,800
5 G
¥170,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 05R1005-50MG
¥30,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
O-(tert-butyl) azetidine-1-carbothioate
Inchi Code
1S/C8H15NOS/c1-8(2,3)10-7(11)9-5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZZOMIPCREHYHHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1005
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)