Merck
JWPH942F4255
J & W Pharmlab LLC
2,2-Dimethyl-propionic acid 2-vinyl-hex-5-enyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥53,800
100 MG
¥77,000
250 MG
¥100,300
500 MG
¥146,800
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 03R0472-50MG
¥53,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥53,800
100 MG
¥77,000
250 MG
¥100,300
500 MG
¥146,800
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 03R0472-50MG
¥53,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-vinylhex-5-en-1-yl pivalate
Inchi Code
1S/C13H22O2/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)13(3,4)5/h6-7,11H,1-2,8-10H2,3-5H3
InChI Key
OCURWWAZIIKISQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0472
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0472
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)