Merck
JWPH93E485E6
J & W Pharmlab LLC
Toluene-4-sulfonic acid 5-hydroxy-tetrahydro-pyran-2-ylmethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥100,300
100 MG
¥123,500
250 MG
¥146,800
500 MG
¥193,300
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 03R0470-50MG
¥100,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥100,300
100 MG
¥123,500
250 MG
¥146,800
500 MG
¥193,300
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 03R0470-50MG
¥100,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C13H18O5S/c1-10-2-6-13(7-3-10)19(15,16)18-9-12-5-4-11(14)8-17-12/h2-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,1H3
InChI Key
JWNHPVSTASLHJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0470
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0470
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)