Merck
JWPH868A68BE
J & W Pharmlab LLC
7-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazol-2-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥44,000
100 MG
¥57,000
250 MG
¥83,300
500 MG
¥135,400
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
ベンダーカタログ番号: 30R0031-50MG
¥44,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥44,000
100 MG
¥57,000
250 MG
¥83,300
500 MG
¥135,400
1 G
¥239,800
5 G
¥937,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 30R0031-50MG
¥44,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H6F3N3/c9-8(10,11)4-2-1-3-5-6(4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H3,12,13,14)
InChI Key
AQVNLAOCLFQQDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0031
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0031
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)