Merck
JWPH74A3E183
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥52,600
100 MG
¥74,000
250 MG
¥117,000
500 MG
¥203,100
1 G
¥375,100
ベンダーカタログ番号: 70R0565-50MG
¥52,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥52,600
100 MG
¥74,000
250 MG
¥117,000
500 MG
¥203,100
1 G
¥375,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 70R0565-50MG
¥52,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 6-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-7-4-3-5-9-12-8(11(15)16-2)6-10(14)13(7)9/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
DZLKRZUKKPCVKO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0565
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0565
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)